Learn More
Fisherbrand™ 20-Zahn-Kämme für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Artikelnummer. p-4888866 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
97 μ l
182 μ l
Dicke (metrisch) Zähne:
0.08 cm
0.15 cm
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisch) Well Dicke (metrisch) Zähne unitSize
11973055 97 μ l 0.08 cm 1 Stück
11983055 182 μ l 0.15 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11973055 Supplier Fisherbrand™ Supplier No. P220C
Only null left
Add to basket
Add to basket
20-Zahn-Kämme für Owl™ P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
  • Zur Verwendung mit Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl P2-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Typ Kamm
Gelabmessungen 20 x 20 cm
Anzahl Zähne 20
Dicke (metrisch) Zähne 0.08 cm
Volumen (metrisch) Well 97 μ l
Länge (angloamerikanisch) Stellfläche 9.84 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Länge (metrisch) Stellfläche 25 cm
Länge (metrisch) Gel 20 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 7.8 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.21 Zoll
Breite (metrisch) Stellfläche 13 cm
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Breite (metrisch) Zähne 0.55 cm
Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche 9.05 Zoll
Höhe (metrisch) Stellfläche 23 cm