Learn More
Fisherbrand™ Kämme für FB-VE16-1 Vertikales Elektrophoresesystem
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
51 μ l
69 μ l
96 μ l
107 μ l
129 μ l
183 μ l
201 μ l
343 μ l
Länge (metrisch) Stellfläche:
16 cm
20 cm
Anzahl Zähne:
10
15
20
24
Breite (metrisch) Zähne:
0.29 cm
0.39 cm
0.61 cm
1.04 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele |
| Typ | Kamm |
| Gelabmessungen | 16 x 14 cm |
| Anzahl Zähne | 24 |
| Dicke (metrisch) Zähne | 0.08 cm |
| Volumen (metrisch) Well | 51 μ l |
| Länge (angloamerikanisch) Stellfläche | 7.87 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) Gel | 6.3 Zoll |
| Länge (metrisch) Stellfläche | 20 cm |
| Länge (metrisch) Gel | 16 cm |
| Mehr anzeigen |