Learn More
Fisherbrand™ Kämme für FB-VE16-1 Vertikales Elektrophoresesystem
Artikelnummer. 11913035
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
51 μ l
69 μ l
96 μ l
107 μ l
129 μ l
183 μ l
201 μ l
343 μ l
Länge (metrisch) Stellfläche:
16 cm
20 cm
Anzahl Zähne:
10
15
20
24
Breite (metrisch) Zähne:
0.29 cm
0.39 cm
0.61 cm
1.04 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Well Länge (metrisch) Stellfläche Anzahl Zähne Breite (metrisch) Zähne unitSize
11913035 183 μ l 20 cm 10 1.04 cm 1 Stück
11973045 201 μ l 20 cm 15 0.61 cm 1 Stück
11963045 107 μ l 20 cm 15 0.61 cm 1 Stück
11923035 343 μ l 20 cm 10 1.04 cm 1 Stück
11983045 69 μ l 20 cm 20 0.39 cm 1 Stück
11993045 129 μ l 20 cm 20 0.39 cm 1 Stück
11903055 51 μ l 20 cm 24 0.29 cm 1 Stück
11913055 96 μ l 16 cm 24 0.29 cm 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11913035
Marke: Fisherbrand™ P110C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erzeugt die Wells in Gelen für die Elektrophorese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Typ Kamm
Gelabmessungen 16 x 14 cm
Anzahl Zähne 10
Dicke (metrisch) Zähne 0.08 cm
Volumen (metrisch) Well 183 μ l
Länge (angloamerikanisch) Stellfläche 7.87 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Gel 6.3 Zoll
Länge (metrisch) Stellfläche 20 cm
Länge (metrisch) Gel 16 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 5.5 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.4 Zoll
Breite (metrisch) Stellfläche 13 cm
Breite (metrisch) Gel 14 cm
Breite (metrisch) Zähne 1.04 cm
Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche 7.08 Zoll
Höhe (metrisch) Stellfläche 18 cm