Learn More
Fisherbrand™ Kämme für FB-VE16-1 Vertikales Elektrophoresesystem
Artikelnummer. 11923035
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
51 μ l
69 μ l
96 μ l
107 μ l
129 μ l
183 μ l
201 μ l
343 μ l
Länge (metrisch) Stellfläche:
16 cm
20 cm
Anzahl Zähne:
10
15
20
24
Breite (metrisch) Zähne:
0.29 cm
0.39 cm
0.61 cm
1.04 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11923035
Marke: Fisherbrand™ P110D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erzeugt die Wells in Gelen für die Elektrophorese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Typ Kamm
Gelabmessungen 16 x 14 cm
Anzahl Zähne 10
Dicke (metrisch) Zähne 0.15 cm
Volumen (metrisch) Well 343 μ l
Länge (angloamerikanisch) Stellfläche 7.87 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Gel 6.3 Zoll
Länge (metrisch) Stellfläche 20 cm
Länge (metrisch) Gel 16 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 5.5 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.4 Zoll
Breite (metrisch) Stellfläche 13 cm
Breite (metrisch) Gel 14 cm
Breite (metrisch) Zähne 1.04 cm
Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche 7.08 Zoll
Höhe (metrisch) Stellfläche 18 cm