Learn More
Fisherbrand™ Kämme für FB-VE16-1 Vertikales Elektrophoresesystem
Artikelnummer. 11973045 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
51 μ l
69 μ l
96 μ l
107 μ l
129 μ l
183 μ l
201 μ l
343 μ l
Länge (metrisch) Stellfläche:
16 cm
20 cm
Anzahl Zähne:
10
15
20
24
Breite (metrisch) Zähne:
0.29 cm
0.39 cm
0.61 cm
1.04 cm
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Well Länge (metrisch) Stellfläche Anzahl Zähne Breite (metrisch) Zähne unitSize
11973045 201 μ l 20 cm 15 0.61 cm 1 Stück
11963045 107 μ l 20 cm 15 0.61 cm 1 Stück
11913035 183 μ l 20 cm 10 1.04 cm 1 Stück
11923035 343 μ l 20 cm 10 1.04 cm 1 Stück
11983045 69 μ l 20 cm 20 0.39 cm 1 Stück
11993045 129 μ l 20 cm 20 0.39 cm 1 Stück
11903055 51 μ l 20 cm 24 0.29 cm 1 Stück
11913055 96 μ l 16 cm 24 0.29 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11973045 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. P115D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erzeugt die Wells in Gelen für die Elektrophorese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Typ Kamm
Gelabmessungen 16 x 14 cm
Anzahl Zähne 15
Dicke (metrisch) Zähne 0.15 cm
Volumen (metrisch) Well 201 μ l
Länge (angloamerikanisch) Stellfläche 7.87 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Gel 6.3 Zoll
Länge (metrisch) Stellfläche 20 cm
Länge (metrisch) Gel 16 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 5.5 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.24 Zoll
Breite (metrisch) Stellfläche 13 cm
Breite (metrisch) Gel 14 cm
Breite (metrisch) Zähne 0.61 cm
Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche 7.08 Zoll
Höhe (metrisch) Stellfläche 18 cm