Learn More
Fisherbrand™ Kämme für FB-VE16-1 Vertikales Elektrophoresesystem
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele |
| Typ | Kamm |
| Gelabmessungen | 16 x 14 cm |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Dicke (metrisch) Zähne | 0.15 cm |
| Volumen (metrisch) Well | 129 μ l |
| Länge (angloamerikanisch) Stellfläche | 7.87 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) Gel | 6.3 Zoll |
| Länge (metrisch) Stellfläche | 20 cm |
| Länge (metrisch) Gel | 16 cm |
| Mehr anzeigen |