Learn More
Fisherbrand™ DNA-Sequenziersysteme: Kämme für Modell FB-SEQ-3545
Beschreibung
Zur Verwendung mit Modell FB-SEQ-3545
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sequenzer mit Aluminiumrückseite |
| Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche | 19.6 Zoll |
| Höhe (metrisch) Stellfläche | 50 cm |
| Länge (angloamerikanisch) Stellfläche | 9 Zoll |
| Länge (angloamerikanisch) Gel | 17.7 Zoll |
| Länge (metrisch) Stellfläche | 23 cm |
| Länge (metrisch) Gel | 45 cm |
| Produkttyp | Kamm |
| Anzahl Zähne | 78 |
| Dicke (metrisch) Zähne | 0,2 mm |
| Mehr anzeigen |