Learn More
Fisherbrand™ DNA-Sequenziersysteme: Glasplatten für Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Artikelnummer. 11967425 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Gekerbtes Glas
Neutrales Glas
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11967425 Gekerbtes Glas 1 Stück
11957425 Neutrales Glas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11967425 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. S1S45R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.05 €
    40.60 € / 1 Stück
    Sparen 24.45 €
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DNA-Sequenziersystem-Glasplatten für Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Für den Einsatz mit Auslaufmodell FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sequenzierung von Gelguss-Systemen
Höhe (metrisch) 0,32 cm
Länge (metrisch) 45 cm
Produkttyp Gekerbtes Glas
Dicke (metrisch) Zähne 4,57 mm
Breite (metrisch) 20 cm