Learn More
Fisherbrand™ DNA-Sequenziersysteme: Glasplatten für Modell FB-SEQ-3545
Artikelnummer. 11907515 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Gekerbtes Glas
Neutrales Glas
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
11907515 Neutrales Glas 1 Stück
11917515 Gekerbtes Glas 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11907515 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. S2S45G
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DNA-Sequenziersystem-Glasplatten für Modell FB-SEQ-3545
Zur Verwendung mit Modell FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sequenzierung von Gelguss-Systemen
Länge (metrisch) 45 cm
Produkttyp Neutrales Glas
Dicke (metrisch) Zähne 4,5 mm