Learn More
Fisherbrand™ DNA-Sequenziersysteme: Glasplatten für Modell FB-SEQ-3545
Artikelnummer. p-4889706 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Gekerbtes Glas
Neutrales Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
11907515 Neutrales Glas 1 Stück
11917515 Gekerbtes Glas 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11907515
Marke: Fisherbrand™ S2S45G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
DNA-Sequenziersystem-Glasplatten für Modell FB-SEQ-3545
Zur Verwendung mit Modell FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sequenzierung von Gelguss-Systemen
Länge (metrisch) 45 cm
Produkttyp Neutrales Glas
Dicke (metrisch) Zähne 4,5 mm