Learn More
Fisherbrand™ DNA-Sequenzierungssysteme: Spacer für Modell FB-SEQ-3545, Spacer
Artikelnummer. 11937515 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
0,04 cm
Dicke (metrisch) Zähne:
0,4 mm
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Dicke (metrisch) Zähne Packungsgröße
11937515 0,04 cm 0,4 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11937515 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. S2SSA4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90 €
    40.60 € / 2 Stück
    Sparen 2.30 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DNA-Sequenziersystem-Distanzhalter für Modell FB-SEQ-3545
Zur Verwendung mit Modell FB-SEQ-3545
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sequenzierung von Gelguss-Systemen
Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche 4.8 Zoll
Höhe (metrisch) 0,04 cm
Höhe (metrisch) Stellfläche 12,2 cm
Länge (metrisch) 45 cm
Produkttyp Spacer-Set
Dicke (metrisch) Zähne 0,4 mm
Breite (metrisch) 1 cm
Breite (metrisch) Stellfläche 21 cm