Learn More
Fisherbrand™ DNA-Sequenziersysteme: Keil-Distanzstücksatz für Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Artikelnummer. 12404727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2/Karton
Packungsgröße:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12404727 2/Karton 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12404727 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. S2SSAW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 €
    116.00 € / 2 Stück
    Sparen 6.00 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DNA-Sequenziersystem Keil-Distanzstücksatz für Auslaufmodell FB-SEQ-2045
Für den Einsatz mit Auslaufmodell FB-SEQ-2045
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Sequenzierung von Gelguss-Systemen
Höhe (metrisch) 0,04 cm
Produkttyp Keil-Distanzstücksatz
Menge 2/Karton
Dicke (metrisch) Zähne 0,4 bis 0,8 mm
Breite (metrisch) 1 cm