Learn More
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Aluminiumoxid-Platte
Beschreibung
Gekerbtes Aluminiumoxid; 10 x 10 cm (LxB).
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FisherBiotech FB-VE10-1 Vertikales Elektrophoresesystem; Owl P7-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele |
| Typ | Gekerbte Aluminiumoxidplatte |
| Material | Aluminiumoxid |
| Länge (metrisch) | 10 cm |
| Breite (metrisch) | 10 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.39 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 1 cm |