Learn More
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Kämme
Artikelnummer. 12484657
Click to view available options
Dicke (metrisch) Zähne:
0.05 cm
0.08 cm
0.15 cm
0.77 cm
Anzahl Zähne:
6
8
10
12
15
20
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12484657
Marke: Fisherbrand™ MP20A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit FB-VE10-1-Vertikal-Elektrophoresesysteme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl P8 Serie Elektrophoresesystem
Typ Kamm
Gelabmessungen 10 x 10 cm
Anzahl Zähne 20
Dicke (metrisch) Zähne 0.05 cm
Volumen (metrisch) Well 13 μ l
Länge (angloamerikanisch) Stellfläche 5.9 Zoll
Länge (angloamerikanisch) Gel 3.9 Zoll
Länge (metrisch) Stellfläche 15 cm
Länge (metrisch) Gel 10 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 3.9 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Zähne 0.06 Zoll
Breite (metrisch) Stellfläche 13 cm
Breite (metrisch) Gel 10 cm
Breite (metrisch) Zähne 0.16 cm
Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche 5.11 Zoll
Höhe (metrisch) Stellfläche 13 cm