Learn More
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Glasplatten
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Glasplatte mit Einbuchtungen
Glatte Glasplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FisherBiotech FB-VE10-1 Elektrophorese-System, vertikal, Owl™ P7-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele |
| Typ | Glatte Glasplatte |
| Material | Glas |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.09 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 0.24 cm |
| Länge (metrisch) | 10 cm |
| Breite (metrisch) | 10 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.09 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 0.24 cm |