Learn More
Fisherbrand™ FB-VE10-1 vertikales Elektrophoresesystem: Glasplatten
Artikelnummer. 11973065 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Glasplatte mit Einbuchtungen
Glatte Glasplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
11973065 Glasplatte mit Einbuchtungen 1 Stück
11963065 Glatte Glasplatte 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 11973065
Marke: Fisherbrand™ P710R
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gekerbtes oder glattes Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) FisherBiotech FB-VE10-1 Elektrophorese-System, vertikal, Owl™ P7-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Typ Glasplatte mit Einbuchtungen
Material Glas
Dicke (angloamerikanisch) 0.09 Zoll
Dicke (metrisch) 0,24 cm
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (metrisch) 10 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0.09 Zoll
Höhe (metrisch) 0,24 cm