Learn More
Fisherbrand™ Glasplatten für FB-VE16-1 Vertikales Elektrophoresesystem
Artikelnummer. 11943035
Change view
Click to view available options
Typ:
Glasplatte mit Einbuchtungen
Glatte Glasplatte
Versetzte Glasplatte
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
11943035 Glatte Glasplatte 1 Stück
11953045 Glasplatte mit Einbuchtungen 1 Stück
11933035 Versetzte Glasplatte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11943035 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. P114G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschiedene Arten von Glasplatten zur Auswahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Typ Glatte Glasplatte
Material Glas
Dicke (angloamerikanisch) 0.12 Zoll
Dicke (metrisch) 0.3 cm
Länge (metrisch) 16 cm
Breite (metrisch) 14 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0.12 Zoll
Höhe (metrisch) 0.32 cm