Learn More
Fisherbrand™ Glasplatten für FB-VE16-1 Vertikales Elektrophoresesystem
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl P1-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele |
| Typ | Glatte Glasplatte |
| Material | Glas |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.12 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 0.3 cm |
| Länge (metrisch) | 16 cm |
| Breite (metrisch) | 14 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.12 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 0.32 cm |