Learn More
Thermo Scientific™ Horizontale große Gelsysteme: Gels
Artikelnummer. 11962925
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Owl A und A5 großes Gel-Elektrophoresesystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11962925 Owl A und A5 großes Gel-Elektrophoresesystem 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11962925
Marke: Thermo Scientific™ A2UVT
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung mit Großgelsysteme
UV-transparent; ermöglicht das Gießen mehrerer Gele.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe UV-durchlässig
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl A und A5 großes Gel-Elektrophoresesystem
Typ Gelträger
Enthält Abgedichteter Endblock
Abmessungen (L x B) 25 x 20 cm (9.8 x 7.8 in)
Länge (angloamerikanisch) 9,8 in.
Länge (angloamerikanisch) Stellfläche 14.75 Zoll
Länge (metrisch) 25 cm
Länge (metrisch) Stellfläche 37.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 7,8 in.
Breite (angloamerikanisch) Stellfläche 11 Zoll
Breite (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) Stellfläche 28 cm
Höhe (angloamerikanisch) Stellfläche 4.31 Zoll
Höhe (metrisch) Stellfläche 11 cm