Learn More
Fisherbrand™ Beutel für FB-GC10-1 Vertikaler Gelguss-Behälter
Artikelnummer. 11982975 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100/Pckg.
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11982975 100/Pckg. 100 Stück
12444647 25/Pckg. 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11982975 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. GP4100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Beutel für die Verwendung mit FB-GC10-1 Vertikaler Gel-Gießvorrichtung
  • Abmessungen: 10 × 10 cm (L x B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ JGC 4 Gelguss-System
Typ Gelbeutel
Menge 100/Pckg.
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (metrisch) 10 cm