Learn More
Fisherbrand™ Abstandhalter für FB-GC10-1 Vertikaler Gelguss-Behälter
Artikelnummer. 11903075
Click to view available options
Dicke (metrisch):
0.8 cm
1.5 cm
Höhe (metrisch):
0.008 cm
0.15 cm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11903075
Marke: Fisherbrand™ P7SD
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Distanzstücke für die Verwendung mit FB-GC10-1 Vertikaler Gel-Gießvorrichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl P7-CST Gießvorrichtung für mehrere Gradientengele
Typ Spacer-Set
Gelabmessungen 10 x 10 cm
Enthält Zwei seitliche Distanzstücke und ein unteres Distanzstück
Dicke (angloamerikanisch) 0.05 in.
Dicke (metrisch) 1.5 cm
Länge (angloamerikanisch) Gel 3.9 Zoll
Länge (metrisch) Gel 10 cm
Breite (angloamerikanisch) Stellfläche 5.9 Zoll
Breite (angloamerikanisch) Gel 3.9 Zoll
Breite (metrisch) 0.05 cm
Breite (metrisch) Stellfläche 15 cm
Breite (metrisch) Gel 10 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0,06 in.
Höhe (metrisch) 0.15 cm