Learn More
Fisherbrand™ 10/30 Thermometer mit Schliff
Artikelnummer. 16699455 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 °C bis +250 °C
-10 bis +150 °C
Genauigkeit:
1 °C
1, 1,5 über 150 °C
Immersion Length:
25 mm
Gesamtlänge (metrisch):
270 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Genauigkeit Immersion Length Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
16699455 -10 °C bis +250 °C 1, 1,5 über 150 °C 25 mm 305 mm 1 Stück
16689455 -10 bis +150 °C 1 °C 25 mm 270 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16699455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.02 €
    68.72 € / 1 Stück
    Sparen 19.30 €
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enthält rote organische Flüssigkeit auf weißem Rückglas.
  • 10/30 Masseverbindung mit Celsius-Skala
  • Kalibriert für spezifische Eintauchtiefen
  • Einzeln serialisiert und verpackt
Spezifikation
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Enthält 10/30 Schliff mit Celsius-Skala
Länge gesamt (angloamerikanisch) 12 in.
Gesamtlänge (metrisch) 305 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Rote organische Flüssigkeit
Max. Temperatur (metrisch) 250 °C
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +250 °C
Genauigkeit 1, 1,5 über 150 °C
Unterteilung 1 °
Immersion Length 25 mm