Learn More
Bel-Art™ POXYGRID RACK WIRE CONICAL TUBE 15ML
Artikelnummer. 15278474 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Positionen:
15
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15278474
Marke: Bel-Art™ F187220000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für 15 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Bietet Platz für 15 15-ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
  • Die Konstruktion aus epoxidbeschichtetem Stahldraht gewährleistet eine lange Lebensdauer und eine einfache Reinigung
  • Einfache Handhabung dank großzügiger Gestaltung
  • Die oberen und mittleren Abschnitte sind mit 18 mm großen quadratischen Öffnungen versehen und über Schienen am Boden zentriert, welche die Röhrchenspitzen aufnehmen
  • Dampfautoklavierbar bei 250°F (121°C)
  • Chemisch und korrosionsbeständig
Spezifikation
Produkttyp Gestell für Zentrifugenröhrchen
Array 5 x 3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen (15 ml), Röhrchen (16 bis 18 mm)
Material Epoxy-beschichteter Stahldraht
Positionen 15
Form Rectangular
Einschübe 3 Tiers
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 15 ml-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Abmessungen (L x B x H) 12,7 x 8,3 x 7,6cm (5 x 3,25 x 3 in.)
Länge (metrisch) 12,7 cm
Länge (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 8,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 3,25 in.
Höhe (metrisch) 7,6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) Öffnung 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) 18 mm