Learn More
Fisherbrand™ 20 ml-Szintillationsröhrchen aus HDPE mit Verschlusskappe aus Urea
Artikelnummer. 12321599 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Kunststoff
Metallfolie/Kork
Packungsgröße:
1 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Material (Auskleidung) unitSize
12321599 Metallfolie/Kork 500 Stück
12365573 Kunststoff 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 12321599
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für alle gängigen Arbeitsflächen.
Passt zu allen gängigen Zählern
White urea caps; caps packaged separately.
  • Provide low background counts and excellent light transmission
  • Resist leaking and swelling caused by solvent degradation
  • Caps fit GPI 22-400 thread, and are suitable for marking
Bestellinformation
O.D. x H (with cap): 1.125 x 2.375 in. (28 x 61mm). Vials with caps attached are shrink-wrapped in five trays of 100 per case. When caps are separate, vials are shrink-wrapped in five trays of 100 per case, and caps are packed in five polybags of 100 each. Also available in bulk pack with vials and caps in polybags of 1000 each.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Metallfolie/Kork
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material HDPE
Volumen (metrisch) 20 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für geringe Hintergrundzählung und ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit. Passt zu allen üblichen Zählern
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verpackungsart Großpackung
Volumen (angloamerikanisch) 0,67 oz.
Gesamtvolumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 100/Karton (Fläschchen), 100/Beutel (Kappe)
Verschlussgröße 22-400
Marking Spot Ja
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Szintillationsfläschchen