Beschreibung
Optimiert für Robotergeräte, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme
- Hochspezifiziertes Polystyrol
- Ideal für Assays mit geringem Volumen wie kolorimetrische, enzymatische, Klonierungs-, Replikations- und Array-Assays. Auch ideal zur Lagerung
- Die flache Well-Bodenfläche bietet eine größere Haftungsfläche
- Arbeitsvolumen: 10–100 μl
- 384-Well-Mikrotiterplatten konservieren Proben und Reagenzien, was zu Kosteneinsparungen und höherer Produktivität beim Screening führt.
- Unbehandelt
- Nicht steril
Bestellinformation
Für Deckel 12-565511 (separat erhältlich)
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 10 bis 100 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Wellform | Abgerundet quadratisch |
| Mehr anzeigen |