Learn More
Fisherbrand™ 384-Well Polystyrol-Platten
Artikelnummer. 13555440 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Wellform:
Abgerundet quadratisch
Dreieckiger, flacher Boden (F-Well)
Packungsgröße:
100 Stück
90 Stück
Artikelnummer. 13555440
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verarbeiten Sie viermal so viele Proben wie Standard 96-Well-Mikrotiterplatten
Optimiert für Robotergeräte, Platten-Reader und Liquid-Handling-Systeme
  • Hochspezifiziertes Polystyrol
  • Ideal für Assays mit geringem Volumen wie kolorimetrische, enzymatische, Klonierungs-, Replikations- und Array-Assays. Auch ideal zur Lagerung
  • Die flache Well-Bodenfläche bietet eine größere Haftungsfläche
  • Arbeitsvolumen: 10–100 μl
  • 384-Well-Mikrotiterplatten konservieren Proben und Reagenzien, was zu Kosteneinsparungen und höherer Produktivität beim Screening führt.
  • Unbehandelt
  • Nicht steril
Bestellinformation
Für Deckel 12-565511 (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 16 x 24
Farbe Schwarz
Material Polystyrol
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 10 bis 100 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Abgerundet quadratisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Assays mit geringem Volumen wie kolorimetrische, enzymatische, Klonierung, Replikation und Array sowie Lagerung