Learn More
Fisherbrand™ Spülflaschen, leicht zusammenzudrücken, 500 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11755233 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Divers
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Chemical Label:
Aceton
Destilliertes Wasser
Entionisiertes Wasser
Ethanol
Isopropanol
Kochsalzlösung
Methanol
Natriumhypochlorit (Bleiche)
Seife
Universal
Verschiedene Lösemittel
Verschiedene Reinigungen
Wasser
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 11755233
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Lieferung mit farbigen Verschlüssen aus Polypropylen mit PTFE-Membran (außer 02-897-2. Diese Ausführung wird mit HDPE-Verschluss geliefert).
Leicht zu befüllen und sofort einsatzbereit
Einfach zu füllen und gebrauchsfertig
  • Weithals
  • Durchscheinend und spritzfrei
  • Mit leicht ablesbaren farbkodierten Siebdruck-Etiketten
  • Spitze kann zur Durchflusserhöhung zugeschnitten werden
  • Nach Gebrauch gleichen die Flaschen den Druck aus, ohne dass sie tropfen
Die Etiketteninformationen umfassen:
  • Chemische Bezeichnung
  • Codes und Symbole der National Fire Protection Association (NFPA)
  • CAS-Nummer (Chemical Abstracts Service Nummer)
  • Gefahrencodes
  • Informationen zur Laborschutzausrüstung
  • Informationen zum Zielorgan
  • Empfohlener Füllstand
  • LDPE-Recyclingcode
  • Text Flaschenvolumen nur zur Dispensierung, nicht zur Lagerung empfohlen
Nicht empfohlen für die Verwendung über 60 °C (140 °F).
Bestellinformation
Lieferbar in Packungen zu jeweils sechs Stück mit derselben Beschriftung oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Lösungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, deionisiertes Wasser, Ethanol, Isopropanol, Methanol und Universal) oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Reinigungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, Bleichmittel, deionisiertes Wasser, Salzlösung, Seife und Universalflasche).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 500 ml, 17 oz.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 17 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,99 in.
Enthält Farbcodierte Siebdruck-Etiketten, PTFE-Membran
Material LDPE
Verschlussfarbe Naturfarben
Zertifizierung/Konformität ISO 13485:2003
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch
Höhe (metrisch) 173 mm
Produkttyp Spülflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,81 in.
Chemical Label Natriumhypochlorit (Bleiche)
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 38 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 76 mm
Verschlusstyp Verschlusskappe aus HDPE
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar