Learn More
Fisherbrand™ Spülflaschen, leicht zusammenzudrücken, 500 ml
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Beschreibung
Beinhaltet
Lieferung mit farbigen Verschlüssen aus Polypropylen mit PTFE-Membran (außer 02-897-2. Diese Ausführung wird mit HDPE-Verschluss geliefert).
Einfach zu füllen und gebrauchsfertig
- Weithals
- Durchscheinend und spritzfrei
- Mit leicht ablesbaren farbkodierten Siebdruck-Etiketten
- Spitze kann zur Durchflusserhöhung zugeschnitten werden
- Nach Gebrauch gleichen die Flaschen den Druck aus, ohne dass sie tropfen
Die Etiketteninformationen umfassen:
- Chemische Bezeichnung
- Codes und Symbole der National Fire Protection Association (NFPA)
- CAS-Nummer (Chemical Abstracts Service Nummer)
- Gefahrencodes
- Informationen zur Laborschutzausrüstung
- Informationen zum Zielorgan
- Empfohlener Füllstand
- LDPE-Recyclingcode
- Text Flaschenvolumen nur zur Dispensierung, nicht zur Lagerung empfohlen
Nicht empfohlen für die Verwendung über 60 °C (140 °F).
Bestellinformation
Lieferbar in Packungen zu jeweils sechs Stück mit derselben Beschriftung oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Lösungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, deionisiertes Wasser, Ethanol, Isopropanol, Methanol und Universal) oder als Sortiment mit sechs verschiedenen Reinigungsmitteln (jeweils eine mit der Beschriftung Aceton, Bleichmittel, deionisiertes Wasser, Salzlösung, Seife und Universalflasche).
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 500 ml (17 oz.) |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 17 oz. |
| Farbe | Divers |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,99 in. |
| Enthält | Cleaning assortment pack |
| Material | LDPE |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 13485:2003 |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Mehr anzeigen |