Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsmakroküvetten mit Deckel aus PTFE
Artikelnummer. 15266013 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3.5 ml
0.35 ml
1.5 ml
1.75 ml
Material:
Optischer Quarz
Optisches Glas
Quarz
Spezielles optisches Glas
Schichtdicke:
1 mm
5 mm
10 mm
Menge:
2/Packung, 4 Packungen/Karton
2/Packung, 8 Packungen/Karton
4/Packung, 4 Packungen/Karton
4/Packung, 8 Packungen/Karton
Je 2 pro Karton
Je 8 pro Karton
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
4 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Material Schichtdicke Menge unitSize
15266013 3.5 ml Quarz 1 mm 2/Packung, 8 Packungen/Karton 2 Stück
15265953 1.75 ml Quarz 5 mm Je 2 pro Karton 1 Stück
15255953 3.5 ml Quarz 1 mm Je 8 pro Karton 1 Stück
15276013 1.5 ml Quarz 5 mm 2/Packung, 8 Packungen/Karton 2 Stück
15296013 3.5 ml Quarz 10 mm 4/Packung, 8 Packungen/Karton 4 Stück
15226023 0.35 ml Quarz 1 mm 2/Packung, 4 Packungen/Karton 2 Stück
15286013 3.5 ml Quarz 10 mm 2/Packung, 8 Packungen/Karton 2 Stück
15256023 3.5 ml Quarz 10 mm 4/Packung, 4 Packungen/Karton 4 Stück
15246023 3.5 ml Quarz 10 mm 2/Packung, 8 Packungen/Karton 2 Stück
15266023 3.5 ml Spezielles optisches Glas 10 mm 2/Packung, 8 Packungen/Karton 2 Stück
15276023 3.5 ml Optisches Glas 10 mm 2/Packung, 8 Packungen/Karton 2 Stück
15286023 3.5 ml Optischer Quarz 10 mm 2/Packung, 8 Packungen/Karton 2 Stück
15206033 3.5 ml Optisches Glas 10 mm 4/Packung, 8 Packungen/Karton 4 Stück
15216033 3.5 ml Optischer Quarz 10 mm 4/Packung, 8 Packungen/Karton 4 Stück
15296023 3.5 ml Spezielles optisches Glas 10 mm 4/Packung, 8 Packungen/Karton 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15266013
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
PTFE-Deckel
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
  • Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
  • Rechteckige Zellen mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
  • Erhältlich mit verschiedenen Fenstermaterialen für eine breite Palette von Assay
  • Erhältlich mit vier Materialien, z. B. Quarz, optischem Quarz, optischem Spezialglas und optischem Glas
  • Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
  • Glasfenster für Routineanwendungen im ultravioletten und sichtbaren Bereich
Spezifikation
Typ Makroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 3.5 ml
Material Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 10 mm
Menge 2/Packung, 8 Packungen/Karton
Schichtdicke 1 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Breite (metrisch) 12,5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot
Form Rechteck