Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsmikroküvetten aus Quarzglas mit Deckel aus PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 μl
500 μl
Höhe (metrisch):
25 mm
45 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
PTFE-Deckel
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
- Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Zellen mit 10 mm Pfadlänge
- Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mikroabsorptionszelle |
| Kapazität (metrisch) | 300 μl |
| Material | Quarz |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 2 mm |
| Enthält | 2 klare Fenster |
| Menge | 2/Packung, 8 Packungen/Karton |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 bis 2.500 nm |
| Höhe (metrisch) | 25 mm |
| Mehr anzeigen |