Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsmikroküvetten aus Quarzglas mit Deckel aus PTFE
Artikelnummer. p-4903602 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 μl
500 μl
Höhe (metrisch):
25 mm
45 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 15256073
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
PTFE-Deckel
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
  • Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
  • Rechteckige Zellen mit 10 mm Pfadlänge
  • Verringerter Reagenzienbedarf durch Mikrozellen
  • Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
Spezifikation
Typ Mikroabsorptionszelle
Kapazität (metrisch) 300 μl
Material Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 2 mm
Enthält 2 klare Fenster
Menge 2/Packung, 8 Packungen/Karton
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Breite (metrisch) 12.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot
Form Rechteck