Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionssemimikroküvetten aus Quarzglas mit Deckel aus PTFE
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Typ | Semi-Mikro-Mikroabsorptionszelle |
| Beschreibung | Bodendicke: 9 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 μl |
| Material | Quarz |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 4 mm |
| Menge | 4/Packung, 8 Packungen/Karton |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 bis 2.500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Mehr anzeigen |