Learn More
Fisherbrand™ SEMI MICRO CELL 10MM W/STIRBAR
Artikelnummer. 15246013 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15246013 1500 μl 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15246013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
PTFE-Deckel
Mit Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot.
  • Reduziert die Verwendung von Reagenzien mit Mikrozellen
  • Enthält zwei transparente Fenster aus Quarz
  • Mit PTFE-Deckel
Spezifikation
Typ Semi-Mikroküvette
Kapazität (metrisch) 1500 μl
Material Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 4 mm
Menge Je
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 49,5mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Spektralphotometer
Breite (metrisch) 12,5mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot
Form Rechteck