Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsultramikroküvetten mit Deckel aus PTFE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50μL
100 μl
Beschreibung:
Mitte: 15 mm
Mitte: 8,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
PTFE-Deckel oder -Stopfen
- Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
- Rechteckige Zellen mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
- Verringerung des Reagenzienbedarfs durch Ultramikrozellen
- Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
- Glasfenster für Routineanwendungen im ultravioletten und sichtbaren Bereich
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Ultra Makroabsorptionszellen |
| Beschreibung | Mitte: 8,5 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 μl |
| Material | Quarz |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 2 mm |
| Menge | Je 8 pro Karton |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 bis 2.500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Mehr anzeigen |