Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsultramikroküvetten mit Deckel aus PTFE
Artikelnummer. 15286123 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50μL
100 μl
Beschreibung:
Mitte: 15 mm
Mitte: 8,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15286123
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
PTFE-Deckel oder -Stopfen
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
  • Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
  • Rechteckige Zellen mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
  • Verringerung des Reagenzienbedarfs durch Ultramikrozellen
  • Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
  • Glasfenster für Routineanwendungen im ultravioletten und sichtbaren Bereich
Spezifikation
Typ Ultra Makroabsorptionszellen
Beschreibung Mitte: 15 mm
Kapazität (metrisch) 50μL
Material Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 2 mm
Menge Je 8 pro Karton
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Breite (metrisch) 12.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot
Form Rechteck