Learn More
Fisherbrand™ Rechteckige Absorptionsultramikroküvetten mit Deckel aus PTFE
Artikelnummer. p-4903607 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50μL
100 μl
Beschreibung:
Mitte: 15 mm
Mitte: 8,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Beschreibung unitSize
15246103 100 μl Mitte: 8,5 mm 1 Stück
15296103 100 μl Mitte: 15 mm 1 Stück
15216123 50μL Mitte: 8,5 mm 1 Stück
15286123 50μL Mitte: 15 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15246103
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
PTFE-Deckel oder -Stopfen
Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
  • Alle Zellen haben eine Breite von 12.5 mm
  • Rechteckige Zellen mit Pfadlängen von 1, 5 oder 10
  • Verringerung des Reagenzienbedarfs durch Ultramikrozellen
  • Fenster aus Quarzglas für die Transmission von fernem Ultraviolett bis Infrarot
  • Glasfenster für Routineanwendungen im ultravioletten und sichtbaren Bereich
Spezifikation
Typ Ultra Makroabsorptionszellen
Beschreibung Mitte: 8,5 mm
Kapazität (metrisch) 100 μl
Material Quarz
Verschlussmaterial PTFE
Innenbreite (metrisch) 2 mm
Menge Je 8 pro Karton
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 200 bis 2.500 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
Breite (metrisch) 12.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Übertragung vom fernen Ultraviolett bis zum Infrarot
Form Rechteck