Learn More
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompensierte Zwei-Zellen-Leitfähigkeitssonden
Artikelnummer. 11829043 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlusstypen:
8 Pin
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Packungsgröße
11829043 8 Pin 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11829043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.00 €
    518.81 € / 1 Stück
    Sparen 42.19 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompensierte Zwei-Zellen-Leitfähigkeitssonden – quecksilberfrei, k=1, 20 μS bis 20 mS/cm, mit 8-poligem Anschluss
Fisherbrand™ Accumet™ Temperaturkompensierte Zwei-Zellen-Leitfähigkeitssonden – quecksilberfrei, k=1, 20 μS bis 20 mS/cm, mit 8-poligem Anschluss
Beschreibung
Für den Einsatz mit Accumet™ Excel (XL) Tischmessgeräten
  • Tauchküvette
  • Einsatz im Standard-Elektrodenhalter: einzigartige kompakte Größe wie bei einer typischen pH-Elektrode
  • Eingebaute Temperatursensoren liefern temperaturkompensierte Messwerte
  • Epoxidschaft
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellkonstante 1
Anschlusstypen 8 Pin
Arten von Sensoren Leitfähigkeit
Temperaturgenauigkeit Temperaturkompensiert
Typ Leitfähigkeitssonde
Material Epoxidschaft
Messbereiche 20 μS/cm bis 20 mS/cm