Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schnellverbinder aus Metall
Artikelnummer. 10107641 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,125 in.
0,25 in.
Zur Verwendung mit:
3.2 mm
6.4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Zur Verwendung mit unitSize
10107641 0,25 in. 6.4 mm 1 Stück
10279681 0,125 in. 3.2 mm 1 Stück
10056381 0,25 in. 6.4 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10107641
Marke: Bel-Art™ F197240204
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
In-Line-Schlauchanschluss mit automatischer Abschaltung beim Abziehen, um Leckagen zu verhindern
  • Verchromte Messinganschlüsse Kompatibel mit den meisten Schläuchen
  • Arbeitet bei Temperaturen bis 82 °C (180 °F), Drücken bis 250 psi (1.7 MPa) und Vakuum bis 30 in Hg
Bestellinformation
Stecker und Buchsen müssen separat bestellt werden, damit Schläuche gleicher oder unterschiedlicher Größe angeschlossen werden können.
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material Metall
Zur Verwendung mit 6.4 mm
Farbe Chrome
Maximaler Druck 250 psi
Produkttyp Schnellkupplung, Außengewinde