Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Schnellverbinder aus Metall
In-Line-Schlauchanschluss mit automatischer Abschaltung beim Abziehen, um Leckagen zu verhindern
53.85 € - 79.35 €
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Zur Verwendung mit | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10107641
|
Bel-Art™
F19724-0204 |
0.25 Zoll | 6.4 mm | 6.4 mm | Schnellkupplung, Außengewinde |
53.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10056381
|
Bel-Art™
F19724-0804 |
0.25 Zoll | 6.4 mm | 6.4 mm | Schnellkupplung, Innengewinde |
79.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10279681
|
Bel-Art™
F19723-0802 |
0.125 Zoll | 3.2 mm | 3.2 mm | Schnellkupplung, Innengewinde |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Verchromte Messinganschlüsse Kompatibel mit den meisten Schläuchen
- Arbeitet bei Temperaturen bis 82 °C (180 °F), Drücken bis 250 psi (1.7 MPa) und Vakuum bis 30 in Hg
Bestellinformation
Stecker und Buchsen müssen separat bestellt werden, damit Schläuche gleicher oder unterschiedlicher Größe angeschlossen werden können.
Spezifikation
Metall | |
250 psi |