Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand Zylindergläser,weithals,braun,125ml, ohne Verschluss (VE=24Stck.)
Artikelnummer. 11503792 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
Packungsgröße:
24 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11503792 125 ml 24 Stück
1 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11503792
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Die Fisherbrand geradwandigen, runden Braunglasflaschen wurden ohne Schultern für maximale Lagerkapazität entwickelt.
Die bernsteinfarbenen zylindrischen runden Glasbehälter wurden zwecks maximaler Lagerkapazität und UV-Schutzes ohne Schulter entwickelt. Diese Mehrzweckbehälter sind sehr vielseitig einsetzbar. Unsere geradwandigen Gläser sind in einer Vielzahl von Größen von 1 oz bis 32 oz erhältlich.
  • Weite Halsöffnung zum einfachen Befüllen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Enthält Nur Glas
Material Glas
Menge 24/Pckg.
Closure Included Nein
Öffnung Weit
Produkttyp Geradwandige Rundflasche
Verschlussgröße 58-400 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss