Learn More
Fisherbrand™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlusskappen mit Polyvinyl-Dichtungseinlage
Artikelnummer. 11724259 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Menge:
12/Packung
180/Packung
216/Karton
24/Karton
36/Karton
60/Packung
624/Packung
720/PK,
Packungsgröße:
12 Stück
180 Stück
216 Stück
24 Stück
36 Stück
60 Stück
624 Stück
720 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
11724259 6 ml 720/PK, 720 Stück
11734259 15 ml 624/Packung 624 Stück
11754319 30 ml 24/Karton 24 Stück
11758749 60 ml 24/Karton 24 Stück
11744259 60 ml 216/Karton 216 Stück
11764319 125 ml 24/Karton 24 Stück
11754259 125 ml 180/Packung 180 Stück
11774319 250 ml 24/Karton 24 Stück
11784319 500 ml 12/Packung 12 Stück
11734319 500 ml 60/Packung 60 Stück
11744319 1000 ml 36/Karton 36 Stück
11778849 1000 ml 12/Packung 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11724259
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern.
  • Breiter Hals für Flaschen ermöglicht einfache Zugänglichkeit zum Entfernen von Inhalten
  • Kundenspezifische gereinigte Behälter und Kappen sind frei von sichtbaren Partikeln, dies erfolgte mit deionisiertem Wasser
  • Zertifizierte saubere Behälter werden gemäß den EPA-Richtlinien für halbflüchtige Stoffe, Pestizide, PCBs und Metalle gereinigt
Spezifikation
Fassungsvermögen 6 ml (0.2 oz.)
Kapazität (metrisch) 6 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.2 oz.
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 11.9mm
Enthält Certificate of analysis
Material Kalknatronglas
Verpackung 720/Cs.
Menge 720/PK,
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial Polyvinyl
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 44 mm
Produkttyp Weithals Packerflasche
Verschlussauskleidung Polyvinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-400
Durchmesser (metrisch) 24 mm
Verschlusstyp Schraubkappe