Learn More
Bio Plas™ Astral™ Impfsystem
Artikelnummer. p-2410978 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Impföse
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11534000
Marke: Bio Plas™ 7000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Autoklavierbarer Griff an jedem Gehäuse
Wirtschaftliches Einwegimpfsystem, das auf Sicherheit und zuverlässige Sterilität ausgelegt ist
Wirtschaftliches Einwegimpfsystem, das auf Sicherheit und zuverlässige Sterilität ausgelegt ist
Kalibriert mit dem spektralphotometrischen Evans Blue Dye-Verfahren und der gravimetrischen Methode
  • Frei von DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren
  • Astral Impfösen, Nadeln und Clone-Piks werden frei von statischen Aufladungen in einzelne röhrenförmige Kammern verpackt, die dann mit Aluminiumfolie hermetisch verschlossen werden
  • Die Staubschutzhaube wird vor der Bestrahlung mit Hitze aufgeschrumpft
  • Einsatz im Einzelfall oder bei quantitativen Verfahren wie Probenahme, Urinzählung oder Serienverdünnung
Verwendung:
  • Aluminiumfolie mit dem Griff durchstechen und nach unten drücken, bis sie an der Öse, der Nadel oder dem Clone-Pik befestigt ist
  • Griff herausziehen. Die Impfeinrichtung ist nun für viele Anwendungen bereit
Bestellinformation
Geliefert in 10 Gestellen mit 96 pro Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Ja
Volumen 1 μl
Sterilität Steril
Farbe Gelb
Produkttyp Impföse
Zur Verwendung mit (Geräte) Astral™ Impfgerätesystem
Enthält Autoklavierbarer Griff
Verpackungsart Gestell