Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare Flaschenaufsatz-Dispenser
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 5 ml
0.25 bis 2.5 ml
10 bis 100 ml
2.5 bis 30 ml
5 bis 60 ml
Schritten:
0.05 ml
0.1 ml
0.5 ml
1.0 ml
2.0 ml
Genauigkeit:
± 0.6 % (± 0.015 ml)
± 0.6 % (± 0.030 ml)
± 0.6 % (± 0.180 ml)
± 0.6 % (± 0.360 ml)
± 0.6 % (± 3.000 ml)
Präzision:
± 0.2 % (± 0.005 ml)
± 0.2 % (± 0.010 ml)
± 0.2 % (± 0.060 ml)
± 0.2 % (± 0.120 ml)
± 0.2 % (± 0.200 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Kalibrierungszertifikat
Ermöglicht gleichmäßiges, müheloses Dispensieren
- Die mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile bestehen aus PTFE, FEP und Borosilikatglas (dementsprechend eignet sich das Gerät für eine Vielzahl an Chemikalien)
- In 7 verschiedenen Größen lieferbar
- Blasenfreies Dispensieren
- Mühelose Kolbenbetätigung
- Lässt sich zum einfachen Reinigen und für Wartungsarbeiten zerlegen
- 10 bis 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C, 15 psi
- Jeder Flaschenaufsatzdispenser wird mit einem 28, 32, 38, 40 und 45 mm-Flaschenhalsadapter geliefert
Beschreibung der Bestandteile
- Kolben: PTFE
- Zylinder: Glas
- Volumeneinstellknopf: Schraubmechanismus
- Ventilgehäuse: PTFE
- Ventilbaugruppe: Glaskugel mit Dichtung
- Auslasseinheit: PTFE
- Abgaberohr: FEP
- Einlassrohr: FEP
- Kalibrierung: Einzeln kalibriert und zertifiziert (auch im Labor durch Anwender möglich)
- Genauigkeit und Wiederholbarkeit: Gemäß ISO-Norm 8655
- Kompatibilität: Hervorragend mit allen Reagenzien (Ausnahme: HF)
Zertifizierungen
ISO 8655
Garantie
One year free replacement warranty against any manufacturing defects. The period of one year starts from the invoice date of Fisher Scientific to its customer.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 0.6 % (± 0.360 ml) |
| Produkttyp | Analog Bottletop Dispenser |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kanäle | 1 |
| Material | PTFE, FEP, Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 60 ml |
| Enthält | 13-in. inlet tube (with extension) |
| Schritten | 1.0 ml |
| Präzision | ± 0.2 % (± 0.120 ml) |