Learn More
Fisherbrand™ Autoklavierbare Flaschenaufsatz-Dispenser
Artikelnummer. 12817923 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 5 ml
0.25 bis 2.5 ml
10 bis 100 ml
2.5 bis 30 ml
5 bis 60 ml
Schritten:
0.05 ml
0.1 ml
0.5 ml
1.0 ml
2.0 ml
Genauigkeit:
± 0.6 % (± 0.015 ml)
± 0.6 % (± 0.030 ml)
± 0.6 % (± 0.180 ml)
± 0.6 % (± 0.360 ml)
± 0.6 % (± 3.000 ml)
Präzision:
± 0.2 % (± 0.005 ml)
± 0.2 % (± 0.010 ml)
± 0.2 % (± 0.060 ml)
± 0.2 % (± 0.120 ml)
± 0.2 % (± 0.200 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Schritten Genauigkeit Präzision unitSize
12817923 10 bis 100 ml 2.0 ml ± 0.6 % (± 3.000 ml) ± 0.2 % (± 0.200 ml) 1 Stück
12867913 0.25 bis 2.5 ml 0.05 ml ± 0.6 % (± 0.015 ml) ± 0.2 % (± 0.005 ml) 1 Stück
12877913 0,5 bis 5 ml 0.1 ml ± 0.6 % (± 0.030 ml) ± 0.2 % (± 0.010 ml) 1 Stück
12897913 2.5 bis 30 ml 0.5 ml ± 0.6 % (± 0.180 ml) ± 0.2 % (± 0.060 ml) 1 Stück
12807923 5 bis 60 ml 1.0 ml ± 0.6 % (± 0.360 ml) ± 0.2 % (± 0.120 ml) 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 12817923
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Kalibrierungszertifikat
Für leichtgängiges, müheloses Dosieren
Ermöglicht gleichmäßiges, müheloses Dispensieren
  • Die mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile bestehen aus PTFE, FEP und Borosilikatglas (dementsprechend eignet sich das Gerät für eine Vielzahl an Chemikalien)
  • In 7 verschiedenen Größen lieferbar
  • Blasenfreies Dispensieren
  • Mühelose Kolbenbetätigung
  • Lässt sich zum einfachen Reinigen und für Wartungsarbeiten zerlegen
  • 10 bis 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C, 15 psi
  • Jeder Flaschenaufsatzdispenser wird mit einem 28, 32, 38, 40 und 45 mm-Flaschenhalsadapter geliefert
Beschreibung der Bestandteile
  • Kolben: PTFE
  • Zylinder: Glas
  • Volumeneinstellknopf: Schraubmechanismus
  • Ventilgehäuse: PTFE
  • Ventilbaugruppe: Glaskugel mit Dichtung
  • Auslasseinheit: PTFE
  • Abgaberohr: FEP
  • Einlassrohr: FEP
  • Kalibrierung: Einzeln kalibriert und zertifiziert (auch im Labor durch Anwender möglich)
  • Genauigkeit und Wiederholbarkeit: Gemäß ISO-Norm 8655
  • Kompatibilität: Hervorragend mit allen Reagenzien (Ausnahme: HF)
Zertifizierungen
ISO 8655
Garantie
One year free replacement warranty against any manufacturing defects. The period of one year starts from the invoice date of Fisher Scientific to its customer.
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.6 % (± 3.000 ml)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Glas
Volumen (metrisch) 10 bis 100 ml
Enthält 13-in. inlet tube (with extension)
Schritten 2.0 ml
Präzision ± 0.2 % (± 0.200 ml)