Beschreibung
Beinhaltet
Kalibrierungszertifikat
Ermöglicht gleichmäßiges, müheloses Dispensieren
- Die mit Flüssigkeit in Berührung kommenden Teile bestehen aus PTFE, FEP und Borosilikatglas (dementsprechend eignet sich das Gerät für eine Vielzahl an Chemikalien)
- In 7 verschiedenen Größen lieferbar
- Blasenfreies Dispensieren
- Mühelose Kolbenbetätigung
- Lässt sich zum einfachen Reinigen und für Wartungsarbeiten zerlegen
- 10 bis 15 Minuten lang autoklavierbar bei 121 °C, 15 psi
- Jeder Flaschenaufsatzdispenser wird mit einem 28, 32, 38, 40 und 45 mm-Flaschenhalsadapter geliefert
Beschreibung der Bestandteile
- Kolben: PTFE
- Zylinder: Glas
- Volumeneinstellknopf: Schraubmechanismus
- Ventilgehäuse: PTFE
- Ventilbaugruppe: Glaskugel mit Dichtung
- Auslasseinheit: PTFE
- Abgaberohr: FEP
- Einlassrohr: FEP
- Kalibrierung: Einzeln kalibriert und zertifiziert (auch im Labor durch Anwender möglich)
- Genauigkeit und Wiederholbarkeit: Gemäß ISO-Norm 8655
- Kompatibilität: Hervorragend mit allen Reagenzien (Ausnahme: HF)
Zertifizierungen
ISO 8655
Garantie
One year free replacement warranty against any manufacturing defects. The period of one year starts from the invoice date of Fisher Scientific to its customer.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ± 0.6 % (± 0.015 ml) |
| Produkttyp | Analog Bottletop Dispenser |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kanäle | 1 |
| Material | PTFE, FEP, Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 0.25 bis 2.5 ml |
| Enthält | 13-in. inlet tube (with extension) |
| Schritten | 0.05 ml |
| Präzision | ± 0.2 % (± 0.005 ml) |