Learn More
Fisherbrand™ Weiße Einweg-Laborkittel aus Polypropylen für grundlegenden Schutz
Diese Einweg-Laborkittel gewährleisten kostengünstigen, leichten und atmungsaktiven Schutz.
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
|---|---|
| Material | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Kragenform | Standard |
| Stulpenform | Knit |
Beschreibung
Die Einweg-Laborkittel bieten preiswerten, leichten und atmungsaktiven Schutz
Geräumige Taschen zur sicheren Aufbewahrung von Gegenständen wie Stiften oder kleinen InstrumentenLatexfreie Spinnvlies-Polypropylenkonstruktion
Hohe Atmungsaktivität
Auch lieferbar in blau (Kat.- Nr. 17-100-889A bis -895A)
Strickbündchen halten Ärmel an Ort und Stelle
Drei Taschen und ein Fünf-Klick-Verschluss
Standardkragen
Einwegartikel
Herstellungsgewicht: 48 g/m
10/Pck, 30/Kart.
10/Pck, 30/Kart.
Hinweis: Andere Materialien, Farben und Optionen sind lieferbar. Siehe Fisherbrand Einweg-Laborkittel aus Polypropylen für Grundschutz mit Elastikmanschetten und Fisherbrand Einweg-SMS-Laborkittel für Grundschutz in verschiedenen Farben.
Spezifikation
| Ja | |
| Schnappverschluss | |
| Knit | |
| Ja |
| Polypropylen | |
| Standard | |
| 3 | |
| Weiß |