Learn More
Fisherbrand™ Serologische Einweg-Pipetten aus Borosilikatglas mit normaler Spitze, Standardlänge
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
Graduierungen:
0,01 mL
Negative Graduierungen:
0,2 ml
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
Die Pipetten mit normaler Spitze verfügen über lange, schlanke, konische Spitzen, um das Pipettieren zu beschleunigen.
Die chemisch inerten Pipetten weisen sowohl negative Graduierungen als auch bidirektionale Skalen auf.
- Blaue Markierungen sind gut lesbar
- Die Verpackung erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in kleinen, mittleren oder großen Mengen
- Einzeln verpackte Pipetten sind in leicht aufreißbaren transparenten Kunststoff-/Papierverpackungen zur einfachen Identifizierung erhältlich und werden in praktischen Regalbehältern/Spendern überpackt; ideal für kleine Volumen, die Sterilität erfordern
- Multipack mit wiederverschließbarer Klappe für größere Volumina ermöglicht einfachen Zugriff auf mehrere Pipetten gleichzeitig, ohne ungenutzte Pipetten zu kontaminieren
- Die Außenverpackung ist recycelbar
Bestellinformation
Großpackung.
Compliance
Modelle mit normaler Spitze haben ASTM™ E 714-konforme Volumentoleranzen. Kalibriert für 'Abgabe/Ausblasung', farbcodierte Verpackung aller Pipetten (außer Großpackungen) für Größenidentifizierung mittels ISO™-Standardfarben.
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Volumenabgabe |
| Zertifizierung/Konformität | USP Typ I, ASTM E438 |
| Material | Borosilikatglas |
| Sterilität | Unsteril |
| Skala | Ja |
| Graduierungen | 0,01 mL |
| Negative Graduierungen | 0,2 ml |
| Spitzenform | Normal |
| Toleranz | ±0.03 ml |
| Verpackungsart | Großpackung |
| Mehr anzeigen |