Learn More
Fisherbrand™ Probengläser HDPE 7 ml VE 2000 St.
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
2000 Stück
Beschreibung
Wide mouth; Resists swelling
- With linerless white polyethylene closure and improved sealing membrane
- Resists swelling caused by solvent degradation
Bestellinformation
One polybag of 2000 vials and one polybag of 2000 caps.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | HDPE |
| Sterilität | Steril |
| Volumen (metrisch) | 7 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Resists swelling caused by solvent degradation |
| Flaschenhalstyp | Weit |
| Anzahl pro Packung | 2000 |
| Verpackungsart | Großpackung |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.23 oz. |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 7 mL |
| Mehr anzeigen |