Learn More
Bel Art™ C-förmige Bleiringe für Kolben
Beschreibung
- Die Schläuche müssen nicht getrennt werden.
- Bleiringe sind überzogen mit Vikem Vinylbeschichtung zum Schutz von Glaswaren
- Die Ringe sind flexibel genug, um auseinandergezogen zu werden, um breitere Schiffe aufzunehmen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Hellgrün |
| Aufnahmevermögen | Flaschen (125 bis 500 ml) |
| Material | Blei |
| Positionen | 1 |
| Form | Rund |
| Stapelbar | Ja, wenn leer |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolben von 125 bis 500 ml |
| Länge (metrisch) | 74 mm |
| Mehr anzeigen |