Learn More
Bel Art™ C-förmige Bleiringe für Kolben
Artikelnummer. 11362744 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,31 cm
5,1 cm
5,58 cm
7,11 cm
Außendurchmesser (metrisch):
7.62 cm
8.89 cm
10.16 cm
11,43 cm
Zur Verwendung mit (Geräte):
1.000 bis 4.000 ml-Kolben
500 bis 2000 ml Kolben
Kolben von 125 bis 500 ml
Kolben von 250 bis 1000 ml
Gewicht (metrisch):
230 g
450 g
680 g
900 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Gewicht (metrisch) unitSize
11362744 5,58 cm 10.16 cm 500 bis 2000 ml Kolben 680 g 1 Stück
10233553 4,31 cm 7.62 cm Kolben von 125 bis 500 ml 230 g 1 Stück
11372744 7,11 cm 11,43 cm 1.000 bis 4.000 ml-Kolben 900 g 1 Stück
11342234 5,1 cm 8.89 cm Kolben von 250 bis 1000 ml 450 g 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11362744
Marke: Bel Art™ F183082000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passen genau um Kolben mit seitlichen Schlauchanschlüssen. Bel Art C-förmige Bleiringe für Kolben sind in vier Kombinationen mit unterschiedlichen Durchmessern und Gewichten lieferbar.
  • Schläuche müssen nicht mehr entfernt werden
  • Die Bleiringe sind zum Schutz der Glasbehälter mit Vikem-Vinyl beschichtet
  • Die Ringe sind flexibel und können auseinandergebogen werden, damit sie auch auf breitere Gefäße passen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Hellgrün
Aufnahmevermögen Flasks (500 to 2000 mL)
Material Blei
Positionen 1
Form Circular
Stapelbar Yes, When Empty
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 500 bis 2000 ml Kolben
Länge (metrisch) 97 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 4 in.
Außendurchmesser (metrisch) 10.16 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 1,5 lb.
Gewicht (metrisch) 680 g
Enthält Ring Only
Produkttyp Zubehör
Innendurchmesser (metrisch) 5,58 cm
Einschübe None
Höhe (metrisch) 22 mm
Breite (metrisch) 97 mm